Documenti fondamentali
126012
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorophenylacetonitrile
97%
Sinonimo/i:
2,6-Dichlorobenzyl cyanide
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.04
Beilstein:
1910482
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
73-75 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1CC#N
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
AOEJUUCUKRUCEF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Dichlorophenylacetonitrile was found to degrade rapidly in non-sterile soils but not in azide treated soils[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hydrolysis of 2,6-dichlorobenzonitrile in soils.
G G Briggs et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(1), 97-99 (1970-01-01)