125377
3-(Triethoxysilyl)propionitrile
97%
Sinonimo/i:
(2-Cyanoethyl)triethoxysilane
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
224 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H19NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-7,9H2,1-3H3
GBQYMXVQHATSCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?