175560
Triethoxyvinylsilane
97%
Sinonimo/i:
(Triethoxysilyl)ethylene, Vinyltriethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. eboll.
160-161 °C (lit.)
62-63 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup