374156
3-Cyanopropyltriethoxysilane
98%
Sinonimo/i:
4-(Triethoxysilyl)butyronitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. eboll.
100-101 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CCCC#N)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H21NO3Si/c1-4-12-15(13-5-2,14-6-3)10-8-7-9-11/h4-8,10H2,1-3H3
VGIURMCNTDVGJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup