124826
4-Cyanobenzoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
4-Cyanobenzoic acid chloride, p-Cyanobenzoyl chloride
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4ClNO/c9-8(11)7-3-1-6(5-10)2-4-7/h1-4H
USEDMAWWQDFMFY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges