Documenti fondamentali
119946
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
4-Fluorobenzoic acid chloride, p-Fluorobenzoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.56
Beilstein:
386215
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
82 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.342 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-1-3-6(9)4-2-5/h1-4H
CZKLEJHVLCMVQR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Fluorobenzoyl chloride undergoes Friedel-Crafts acylation reaction with 2,6-dimethylnaphthalene to give 1,5-bis(4-fluorobenzoyl)-2,6-dimethylnaphthalene.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Novel electroactive aromatic polyamide with oligoanilines and azo groups in the backbone: synthesis, characterization and dielectric properties.
He L, et al.
Journal of Polymer Research, 19(1), 1-9 (2012)
New multiblock copolymers of sulfonated poly (4'-phenyl-2, 5-benzophenone) and poly (arylene ether sulfone) for proton exchange membranes. II.
Ghassemi H, et al.
Polymer, 45(17), 5855-5862 (2004)
Solid-phase Friedel-Crafts acylation on polystyrene resins-synthesis of antiepiletic 1-aryl-3, 5-dihydro-4H-2, 3-benzodiazepin-4-ones.
Bevacqua F, et al.
Tetrahedron Letters, 42(43), 7683-7685 (2001)
Synthesis of a novel naphthalene-based poly (arylene ether-ketone) by polycondensation of 1, 5-bis (4-fluorobenzoyl)-2, 6-dimethylnaphthalene with bisphenol A.
Ohno M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 33(15), 2647-2655 (1995)
Synthesis of [18F] GBR 12909, a dopamine reuptake inhibitor.
Haka MS and Kilbourn MR.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 28(7), 793-799 (1990)
Articoli
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.