12072
Benzamidine
≥95.0%
Sinonimo/i:
Benzenylamidine, Phenylamidine
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
powder or crystals
Stringa SMILE
NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... F10(2159) , F2(2147) , PLAT(5327) , PLAU(5328) , PLG(5340) , PRSS1(5644)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves