Documenti fondamentali
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentane
99%
Sinonimo/i:
3,3-Dimethylpentane
Scegli un formato
1 G
CHF 62.80
5 G
CHF 157.00
CHF 62.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 62.80
5 G
CHF 157.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1696854
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 62.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2.77 psi ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Limite di esplosione
~7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. ebollizione
86 °C (lit.)
Punto di fusione
−135 °C (lit.)
Densità
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides[1].
Applicazioni
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test[2].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Methylcyclopentane analytical standard
Supelco
66490
Methylcyclopentane
2-Methylpentane analytical standard
Supelco
68310
2-Methylpentane
Eptano for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
Eptano
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)