Documenti fondamentali
110671
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpentane
≥99%
Sinonimo/i:
1,1,1-Trimethylbutane
Scegli un formato
5 G
CHF 163.00
10 G
CHF 308.00
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 163.00
10 G
CHF 308.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730757
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 163.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Limite di esplosione
~8.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. ebollizione
78 °C/743 mmHg (lit.)
Densità
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere[1].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
R Navarro-Gonzalez et al.
Uchu Seibutsu Kagaku, 12(2), 81-91 (2001-09-07)
The atmosphere of Titan is constantly bombarded by galactic cosmic rays and Saturnian magnetospheric electrons causing the formation of free electrons and primary ions, which are then stabilized by ion cluster formation and charging of aerosols. These charged particles accumulate