111023
4-Methylheptane
99%
Sinonimo/i:
4-methyl-heptane
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.77 psi ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
−121 °C (lit.)
Densità
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)CCC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
CHBAWFGIXDBEBT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?