Documenti fondamentali
M49704
Sigma-Aldrich
2-Methylhexane
99%
Sinonimo/i:
Isoheptane
Scegli un formato
5 G
CHF 133.00
25 G
CHF 388.00
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 133.00
25 G
CHF 388.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1696856
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 133.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
2.27 psi ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
536 °F
Limite di esplosione
~7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. ebollizione
90 °C (lit.)
Punto di fusione
−118 °C (lit.)
Densità
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methylhexane is mainly used as a model iso-alkane in studies relating to iso-alkane oxidation,[1] vapor-liquid phase equilibria of heptane isomers[2] and catalytic cracking.[3][4]
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Octane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296988
Octane
Methylcyclohexane analytical standard
Supelco
66294
Methylcyclohexane
2-Methylpentane analytical standard
Supelco
68310
2-Methylpentane
The influence of reaction temperature on the cracking mechanism of 2-methylhexane
Bamwenda GR, et al.
J. Catal., 148(2), 595-606 (1994)
2-Methylhexane cracking on Y zeolites: Catalytic cycles and reaction selectivity
Yaluris G, et al.
J. Catal., 165(2), 205-220 (1997)
Intermolecular potentials for branched alkanes and the vapour-liquid phase equilibria of n-heptane, 2-methylhexane, and 3-ethylpentane
Ilja Siepmann BJ and Martin MG
Molecular Physics, 90(5), 687-694 (1997)
Iso-alkane oxidation by aPseudomonas Part I.?Metabolism of 2-methylhexane
Thijsse GJE and Van der Linden AC
Antonie van Leeuwenhoek, 27(1), 171-179 (1961)
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the