Documenti
D173207
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylpentane
≥99%
Sinonimo/i:
(±)-2,3-Dimethylpentane, 3,4-Dimethylpentane
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1718734
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.35 psi ( 37.7 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
639 °F
Limite di esplosione
~7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. eboll.
89-90 °C (lit.)
Densità
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8