117455
p-Toluenesulfonyl fluoride
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
P. eboll.
112 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
41-42 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges