Documenti fondamentali
11252
Sigma-Aldrich
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Nome del prodotto
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder or crystals
Colore
colorless to white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)