Documenti fondamentali
499110
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal
98%
Scegli un formato
25 ML
CHF 204.00
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 204.00
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 204.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
114-115 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acetal
chloro
ether
Stringa SMILE
COC(OC)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H11ClO2/c1-11-9(12-2)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
YRNBYTFFWMWTGG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chlorobenzaldehyde dimethyl acetal has been prepared from 4-chlorobenzaldehyde in the presence of cerium (lV) ammonium nitrate and characterized by 1H and 13C-NMR.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A mild and efficient procedure for the preparation of dimethyl and diallyl acetals of aromatic aldehydes mediated by cerium (lV) ammonium nitrate.
Nair V, et al.
Indian J. Chem. B, 44(1), 141-143 (2005)