102709
N-Ethyl-1-naphthylamine
98%
Sinonimo/i:
α-Ethylaminonaphthalene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.644 (lit.)
P. eboll.
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup