Documenti fondamentali
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
Scegli un formato
1 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 134.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Beilstein:
3195949
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)