122130
3,5-Dibromosalicylaldehyde
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
82-83.5 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, yellow to brown
Gruppo funzionale
aldehyde
bromo
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc(Br)cc1C=O
InChI
1S/C7H4Br2O2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-3,11H
JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?