102032
Flavanone
98%
Sinonimo/i:
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA3(140) , CYP19A1(1588)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for HPLCapplication for SFCapplication for HPLCActive Filters