Documenti fondamentali
41226
Supelco
Flavanone
analytical standard
Sinonimo/i:
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)