Documenti fondamentali
G004697
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, Ethanol:Hexane Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] ethanol; [B] hexane; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Flavanone, 98%
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)