Principaux documents
13541
Supelco
Diaion® WA30 free base
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 100 g
Paramètres
100 °C max. temp.
Humidité
~49%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (highly porous)
Taille des particules
16-50 mesh
pH de fonctionnement
0-9
Capacité
1.5 meq/mL by wetted bed volume
3.0 meq/g by dry weight
Application
Résine échangeuse d′anions faiblement basique, la meilleure de sa catégorie pour les acides organiques de haut PM. Elle a également une grande capacité de décoloration. Les applications de cette résine comprennent: le traitement de l′eau, le pré-traitement du sirop de grain, du sucre de betterave et du dextrose, le raffinage du formaldéhyde, de la glycérine et des enzymes, et comme base faible en catalyse. Répond aux exigences de la méthode FDA 21 CFR 173.25.
Diaion® WA30 free base is an anion exchange resin for high molecular weight organic acids. It has been used in conjunction with electrodialysis to remove salt and selective organic acids from salted Japanese apricot.
Informations légales
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
W Takatsuji et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 88(3), 348-351 (2005-10-20)
With the aim of repeatedly reusing the solution used to season salted ume (Japanese apricot), we investigated its desalting and deacidification by electrodialysis, precipitation, and adsorption. Although NaCl and acids could be easily removed from used seasoning solution by electrodialysis