Principaux documents
433942
Supelco
Amberlite HPR4800 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-35 mesh
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.52
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Dowex Marathon A chloride form,
Description
chloride form
formerly Dowex Marathon A, chloride form
Niveau de qualité
Forme
beads
Réticulation
8‑10 % cross-linked
Qualité
monodispersed
Humidité
50-60%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary ammonium
Taille des particules
24-28 mesh
525-625 μm
Capacité
1.3 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
Clé InChI
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Dowex Marathon A is a strong basic anionic Type I exchange gel resin with trimethylamine as functional group.[1] Dowex Marathon A is a heterogeneous catalyst made of styerenedivinylbenzene copolymer.[2]
Application
Résine échangeuse d′anions fortement basique(type I) pour la déminéralisation,spécialement pour les eaux présentant une forte concentration en ions faibles (silice, CO2), les eaux chargées en produits organiques; répond aux exigences de la règlementation FDA 21 CFR 173.25.
Dowex Marathon A was used in ion-exchange chromatography.[3]
Caractéristiques et avantages
Anion fortement basique
Autres remarques
Cette résine échangeuse d′ions n′a pas été fabriquée de façon spéciale ni purifiée. Nous vous conseillons de la traiter avant utilisation avec un solvant adapté puis de la rincer.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Dissolved organic matter removal and disinfection byproduct formation control using ion exchange
Tan, Yongrui, et al.
Desalination, 176, 189-200 (2005)
The synergistic effect of alcohol mixtures on transesterification of soybean oil using homogeneous and heterogeneous catalysts
Kim, M., et al.
Applied Catalysis A: General, 378, 134-143 (2010)
Synthetic route to a benzooxazole derivative with heparanase inhibitory activity
Da Pieve, Chiara, Pravin Patel, and Sotiris Missailidis
Synthetic Communications, 40, 518-522 (2010)