Principaux documents
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
500 ML
83.50 CHF
83.50 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
83.50 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
83.50 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
Niveau de qualité
Forme
resin
Technique(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matrice
PS-DVB
Groupe de la matrice active
SCX
Taille des particules
300-1180 μm
pH
8-10 ( in H2O)
Densité
1.28 g/cm3
Technique de séparation
cation exchange
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Description: light yellow to brown spherules
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3