Documents
A9960
Sigma-Aldrich
Amberlite IRA67 free base
gel form, 16-50 mesh (wet)
Synonyme(s) :
1,2-bis(ethenyl)benzene,4-[(E)-2-[(E)-2-but-3-enoxyethenoxy]ethenoxy]but-1-ene,N-[3-(dimethylamino)propyl]prop-2-enamide
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
47101511
Nomenclature NACRES :
NA.56
Forme
gel form
Contient
~60% moisture content
Paramètres
≤60 °C temperature
Humidité
~60%
Matrice
Acrylic (gel)
Groupe de la matrice active
polyamine
Taille des particules
16-50 mesh (wet)
pH
0-7(effective)
Capacité
1.6 meq/mL
5.6 meq/g
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Clé InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Catégories apparentées
Application
Résine échangeuse d′anions faiblement basique présentant une capacité inhabituelle pour les grosses molécules organiques. Les applications les plus courantes comprennent: déacidification, déionisation des liqueurs de process, isolation des produits acides naturels, purification de la novabiacine et des céphalosporines, séparation des amino-acides neutres et acides à pH inférieur à 10, élimination de l′acide héparinique à bas pH, concentration de l′acide citrique et déminéralisation du petit lait.
Amberlite IRA-67 free base can be used in anion exchange media. It has been used as an adsorbent for lactic acid extraction from aqueous solution, and for the extraction of rhinacanthin from Rhinacanthus nasutus leaves.
Autres remarques
Dénomination précédente IRA-68.
Informations légales
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
P Gluszcz et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 26(3), 185-190 (2004-03-05)
The aim of the study was to determine properties of selected ion-exchange resins for citric and lactic acids recovery, to define sorption isotherms for these acids at different temperatures (in the range of 20-60 degrees C) and to determine diffusion
The role of lactic acid adsorption by ion exchange chromatography.
Gao, Q., et al.
PLoS ONE, 5, 13948-13948 (2010)
P Panichayupakaranant et al.
Journal of chromatographic science, 47(8), 705-708 (2009-09-24)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method is described for the simultaneous determination of rhinacanthin-C, rhinacanthin-D, and rhinacanthin-N in Rhinacanthus nasutus leaves. The method involved the use of a TSK-gel ODS-80Ts column (5 microm, 4.6 x 150 mm i.d.) with the