Merck
Toutes les photos(6)
Documents
T9201
Sigma-Aldrich
Trypsine from bovine pancreas
powder, ≥7,500 BAEE units/mg solid
Synonyme(s) :
Serine Protease 1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥7,500 BAEE units/mg solid
Poids mol.
23.8 kDa
Composition
, ≥90 % protein
Impuretés
≤3 BTEE units/mg solid Chymotrypsin
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Pour la digestion de peptides par la trypsine, utiliser un rapport trypsine/peptide d′environ 1/100 à 1/20. Ce produit est généralement utilisé pour détacher les cellules adhérentes d′une surface de culture. La concentration en trypsine nécessaire pour déloger les cellules de leur substrat dépend principalement du type de cellules et de l′ancienneté de la culture. La trypsine a également été utilisée pour remettre en suspension des cellules lors d′une culture cellulaire, en recherche protéomique pour la digestion de protéines et dans diverses digestions en gel. Parmi ses autres applications, on peut citer l′évaluation de la cristallisation par des techniques à base de membrane et la détermination du fait que les vitesses et les rendements de repliement des protéines peuvent être limités par la présence de pièges cinétiques.
Actions biochimiques/physiologiques
La trypsine clive les peptides du côté C-terminal des résidus de lysine et d′arginine. La vitesse d′hydrolyse de cette réaction diminue si l′un ou l′autre côté du site de clivage comporte un résidu acide, et l′hydrolyse est interrompue si un résidu de proline se trouve du côté carboxyle du site de clivage. L′activité trypsine est optimale à pH 7-9. La trypsine peut également cliver les liaisons ester et amide des dérivés synthétiques des acides aminés. De l′EDTA est ajouté aux solutions de trypsine pour servir d′agent chélateur, afin de neutraliser les ions calcium et magnésium qui dissimulent les liaisons peptidiques sur lesquelles la trypsine agit. L′élimination de ces ions augmente l′activité enzymatique.
Les inhibiteurs de protéase à sérine, notamment le DFP, la TLCK, l′APMSF, l′AEBSEF et l′aprotinine, inhibent la trypsine.
Composants
Trypsin consists of a single chain polypeptide of 223 amino acid residues, produced by the removal of the N-terminal hexapeptide from trypsinogen which is cleaved at the Lys - lle peptide bond. The sequence of amino acids is cross-linked by 6 disulfide bridges. This is the native form of trypsin, beta-trypsin. BETA-trypsin can be autolyzed, cleaving at the Lys - Ser residue, to produce alpha-trypsin. Trypsin is a member of the serine protease family.
Attention
Solutions in 1 mM HCl are stable for 1 year in aliquots and stored at -20°C. The presence of Ca2+ will also diminish the self-autolysis of trypsin and maintain its stability in solution. Trypsin will also retain most of its activity in 2.0 M urea, 2.0 M guanidine HCl, or 0.1% (w/v) SDS.
Définition de l'unité
Une unité de BAEE produit une A253 de 0,001 par minute à pH 7,6 et à 25 °C lorsque le BAEE est utilisé comme substrat.
Notes préparatoires
This product is from pancreas sourced from New Zealand. It is soluble in 1 mM HCl at 1 mg/mL.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wahyu Wijaya et al.
Current research in food science, 2, 11-19 (2020-09-12)
In this work, the bioaccessibility of polymethoxyflavones (PMFs) loaded in high internal phase emulsions (HIPE, ϕoil = 0.82) stabilized by whey protein isolate (WPI)-low methoxy pectin (LMP) complexes was evaluated using in vitro lipolysis and dynamic in vitro intestinal digestion studies. PMFs
Rasmus Karstad et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(14), 6294-6305 (2012-06-23)
This study investigates how the S1 and S3 site of trypsin can be challenged with cationic amino acid analogues to yield active antimicrobial peptides with stability toward tryptic degradation. It is shown that unnatural analogues can be incorporated to generate
David von Stetten et al.
Journal of synchrotron radiation, 27(Pt 3), 844-851 (2020-05-10)
ID30A-3 (or MASSIF-3) is a mini-focus (beam size 18 µm × 14 µm) highly intense (2.0 × 1013 photons s-1), fixed-energy (12.81 keV) beamline for macromolecular crystallography (MX) experiments at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). MASSIF-3 is one of two fixed-energy beamlines sited on
Vandana Shashi et al.
Human mutation, 40(8), 1115-1126 (2019-07-03)
Encoding the slow skeletal muscle isoform of myosin binding protein-C, MYBPC1 is associated with autosomal dominant and recessive forms of arthrogryposis. The authors describe a novel association for MYBPC1 in four patients from three independent families with skeletal muscle weakness
Claire E J Waterborg et al.
PloS one, 13(10), e0205902-e0205902 (2018-10-20)
Rheumatoid arthritis is an auto-immune disease of the synovial joints, hallmarked by chronic inflammation and subsequent progressive tissue destruction. TYRO3, AXL and MER (gene name Mertk) (TAM) receptors are part of a negative feedback signaling system in the immune reaction
Protocoles
Continuous spectrophotometric rate determination method using BAEE substrate measures trypsin activity, essential for enzyme characterization.