F3681
2-Furoyl-LIGRLO-amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Fly, 2-Furoyl-Leu-Ile-Gly-Arg-Leu-Orn-NH2 trifluoroacetate salt, 2-f-LIGRLO-NH2, 2-fAP, 2fLI, f-LIGRLO-NH2
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)c2c(N)c(sc2n1)C(=O)NCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C17H16ClN3OS/c1-9-7-10(2)21-17-13(9)14(19)15(23-17)16(22)20-8-11-3-5-12(18)6-4-11/h3-7H,8,19H2,1-2H3,(H,20,22)
Clé InChI
FPRULFHDSFKYBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable