Principaux documents
T6634
Sigma-Aldrich
Thrombine from bovine plasma
lyophilized powder, 600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
100 UNITS
206.00 CHF
250 UNITS
212.00 CHF
1000 UNITS
565.00 CHF
500 UNITS
728.00 CHF
206.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 UNITS
206.00 CHF
250 UNITS
212.00 CHF
1000 UNITS
565.00 CHF
500 UNITS
728.00 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
206.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mars 2025
Devis pour commande en gros
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
600-2,000 NIH units/mg protein (biuret)
Poids mol.
heavy chain ~33 kDa
light chain ~5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
cow ... F2(280685)
Description générale
La thrombine est une enzyme de type II activée par le sodium. Elle contient deux exosites anioniques nommés ABE-I et ABE-II (de l'anglais "Anion-Binding Exosite").[1] In vivo, sa forme la plus répandue est la prothrombine (facteur II) zymogène, qui est synthétisée dans le foie.[2] L'alpha-thrombine bovine est constituée d'une chaîne légère (chaîne A) et d'une chaîne lourde (chaîne B) reliées par un pont disulfure.[3] La chaîne B de l'alpha-thrombine comprend un sucre.[4]
Application
La thrombine de plasma bovin a été utilisée pour étudier ses effets sur les cellules de la zone sous-ventriculaire au cours de la période périnatale chez le rat ainsi que sur la prolifération, la différenciation et la migration des précurseurs d'oligodendrocytes en culture.[5] Elle a également été employée dans un dosage des produits de dégradation de la fibrine pour mesurer l'activité nattokinase.[6]
La thrombine est utilisée pour le clivage site-spécifique de protéines de fusion recombinantes contenant un site de reconnaissance qui lui est accessible, pour l'élimination d'étiquettes d'affinité. La thrombine a été utilisée dans une étude évaluant l'hémostase générale et la biologie délocalisée. [7]
Actions biochimiques/physiologiques
La thrombine est une enzyme protéolytique qui joue un rôle clé dans le processus de coagulation et qui active les facteurs de coagulation V, VIII, XI et XII. Elle favorise l'agrégation plaquettaire. La thrombine est donc la dernière protéase de la cascade de la coagulation dans l'hémostase, induisant à la fois des effets procoagulants et anticoagulants.[4] La thrombine est utilisée pour traiter les hémorragies des capillaires et des petits vaisseaux.[3]
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
L'activité de la thrombine est exprimée en unités NIH. Elle est calculée par comparaison directe à un étalon de thrombine exprimé dans la même unité.
Forme physique
Produit lyophilisé dans un tampon citrate de sodium salin (pH 6,5).
Remarque sur l'analyse
La procédure d′essai selon NIH utilise 0,2 ml de plasma dilué (1:1 dans une solution saline) comme substrat et 0,1 ml d′échantillon de thrombine (stabilisé dans une solution tamponnée contenant 1 % d′albumine) et est une modification de la méthode de Biggs. Seuls les temps de coagulation dans la plage de 15 à 25 secondes sont utilisés pour déterminer les concentrations en thrombine.
L′activité est exprimée en unités de NIH et obtenue par comparaison directe à une norme de référence de thrombine NIH, Lot K.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la thrombine, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Fergal J Duffy et al.
Journal of chemical information and modeling, 55(3), 600-613 (2015-02-11)
Protein-protein and protein-peptide interactions are responsible for the vast majority of biological functions in vivo, but targeting these interactions with small molecules has historically been difficult. What is required are efficient combined computational and experimental screening methods to choose among
Hongkai Xiang et al.
The Journal of international medical research, 48(9), 300060520957541-300060520957541 (2020-09-26)
To assess changes in plasma exosome levels and protein content in mice after long-term exercise. We subjected 9-month-old adult C57BL/6J mice to daily treadmill running exercise for 4 weeks prior to the isolation of blood-derived exosomes. Exosomal proteins were identified
Akiomi Takano et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 47(5), 2075-2079 (2006-04-28)
To investigate the effects of intravitreal injection of nattokinase (subtilisin NAT), a serine protease that is produced by Bacillus subtilis (natto), for induction of posterior vitreous detachment (PVD). Different doses of nattokinase (1, 0.1, or 0.01 fibrin-degradation units [FU]) or
Thrombin as an Agent
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference null
Thrombin as a Target
xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference null
Articles
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.