SRP6556
Thrombin Active (High Activity) from bovine plasma
≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Activated Factor IIa
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine plasma
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
>1500 units/mg
Poids mol.
37 kDa
Conditionnement
pkg of 10,000 units
pkg of 100,000 units
pkg of 1000 units
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
bovine ... F2(280685)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable