Principaux documents
SML0571
Sigma-Aldrich
SB-612111 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(5S,7S)-7-[[4-(2,6-Dichlorophenyl)-1-piperidinyl]methyl]-6,7,8,9-tetrahydro-1-methyl-5H-benzocyclohepten-5-ol hydrochloride
5 MG
158.00 CHF
25 MG
507.00 CHF
158.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
158.00 CHF
25 MG
507.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H29Cl2NO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.86
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
158.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(ccc1)Cl)C2CCN(CC2)C[C@@H]3C[C@@H](c4c(c(ccc4)C)CC3)O.Cl
InChI
1S/C24H29Cl2NO.ClH/c1-16-4-2-5-20-19(16)9-8-17(14-23(20)28)15-27-12-10-18(11-13-27)24-21(25)6-3-7-22(24)26;/h2-7,17-18,23,28H,8-15H2,1H3;1H/t17-,23-;/m0./s1
Clé InChI
DCKUVQADDNMWEF-DQFHVVJASA-N
Actions biochimiques/physiologiques
SB-612111 is a potent antagonist of the nociceptin receptor ORL-1. SB-612111 binds to ORL-1 with high affinity (Ki = 0.33 nM) but has very low affinity for classic opioid receptors. The compound SB-612111 antagonizes the anti-morphine effects of nociceptin and blocks nociceptin-induced thermal hyperalgesia.
SB-612111 is an opiate receptor-like orphan receptor (ORL-1).
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Opioid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.