Principaux documents
D4651
Sigma-Aldrich
Digalactosyl diglyceride
≥93% (TLC), from whole wheat flour, lyophilized powder
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
whole wheat flour
Niveau de qualité
Essai
≥93% (TLC)
Forme
lyophilized powder
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCCCOCCCOC2OC(C(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C18H34O13/c19-7-9-11(21)13(23)15(25)17(30-9)28-5-1-3-27-4-2-6-29-18-16(26)14(24)12(22)10(8-20)31-18/h9-26H,1-8H2
Clé InChI
FROLUYNBHPUZQU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Alexander Wacker et al.
Frontiers in plant science, 7, 264-264 (2016-03-26)
We tested the influence of two light intensities [40 and 300 μmol PAR / (m(2)s)] on the fatty acid composition of three distinct lipid classes in four freshwater phytoplankton species. We chose species of different taxonomic classes in order to