Principaux documents
L1376
Sigma-Aldrich
Acide linoléique
≥98%
Synonyme(s) :
Acide α-linoléique, Acide cis-9,cis-12-octadecadiénoïque
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Beilstein:
1727101
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
plant oil (safflower)
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
liquid
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
pb
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
−5 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
life science and biopharma
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Informations sur le gène
Description générale
L'acide linoléique est considéré comme un important acide gras oméga-6 de l'alimentation. Il contribue aux composants structurels des membranes cellulaires.
Application
L'acide linoléique a été utilisé comme substrat pour mesurer l'activité lipoxygénase. Il a également été employé pour préparer des échantillons acides d'hydroperoxyde et étudier l'activité pro-oxydante de CeO2 stabilisé au citrate.
Actions biochimiques/physiologiques
L'acide linoléique augmente la prolifération cellulaire ainsi que l'expression des gènes du récepteur PPARα et de ses gènes cibles tels que l'acyl-CoA oxydase dans les lignées primaires d'hépatocytes de canard.
L'acide linoléique est un acide gras essentiel polyinsaturé ω-6 utilisé comme précurseur de l'acide arachidonique et de diverses prostaglandines. L'acide linoléique peut être utilisé pour améliorer la délivrance et l'efficacité des médicaments anticancéreux ainsi que dans la protection contre le cancer. L'acide linoléique influe fortement sur la fonction des membranes. Cet acide gras sert de précurseur aux métabolites bioactifs dénommés eicosanoïdes, qui régulent la fonction rénale et pulmonaire, le tonus vasculaire et les réponses inflammatoires. Une carence en acide linoléique a été observée chez des nourrissons atteints d'une malabsorption chronique des graisses. Des taux insuffisants de cet acide gras entraînent des problèmes de croissance et de développement chez le nourrisson, une dermite squameuse et une réponse immunitaire altérée. L'acide linoléique maintient le taux d'humidité dans la peau, raison pour laquelle il est utilisé dans les applications topiques.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Fatty acids: Omega-6 polyunsaturated
Benjamin Caballero
Encyclopedia of Human Nutrition, 232-238 (2013)
Inactivation of soybean lipoxygenase in soymilk by pulsed electric fields
Li YQ, et al.
Food Chemistry, 109(2) (2008)
Introduction: the role of fats in human diet
Sanders, Thomas AB
Functional Dietary Lipids (2016)
Céline Robo et al.
Acta biomaterialia, 72, 362-370 (2018-03-22)
Poly(methyl methacrylate) (PMMA) is the most commonly used material for the treatment of osteoporosis-induced vertebral compression fractures. However, its high stiffness may introduce an increased risk of adjacent vertebral fractures post-surgery. One alternative in overcoming this concern is the use
Madina M Sozarukova et al.
RSC advances, 11(56), 35351-35360 (2022-05-03)
Cerium dioxide nanoparticles have a special place among engineered nanomaterials due to the wide range of their enzyme-like activities. They possess SOD-, catalase- and peroxidase-like properties, as well as recently discovered phosphatase-, photolyase-, phospholipase- and nuclease-like properties. Advancing biomedical applications
Articles
Importance and uses of linoleic acid in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Protocoles
Lipoprotein lipase (LPL) hydrolyzes triglycerides associated with VLDL.