Principaux documents
PZ0266
Sigma-Aldrich
PHA-408
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(5-Chloro-2-(4-methylpiperazin-1-yl)isonicotinamido)-1-(4-fluorophenyl)-4,5,dihydro-1H-benzo[g]indazole-3-carboxamide, PHA-00767408, PHA-767408
5 MG
103.00 CHF
25 MG
349.00 CHF
103.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
103.00 CHF
25 MG
349.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H27ClFN7O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.02
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
103.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)[n]2nc(c3c2c4c(ccc(c4)NC(=O)c5c(cnc(c5)N6CCN(CC6)C)Cl)CC3)C(=O)N
InChI
1S/C29H27ClFN7O2/c1-36-10-12-37(13-11-36)25-15-23(24(30)16-33-25)29(40)34-19-6-2-17-3-9-21-26(28(32)39)35-38(27(21)22(17)14-19)20-7-4-18(31)5-8-20/h2,4-8,14-16H,3,9-13H2,1H3,(H2,32,39)(H,34,40)
Clé InChI
ZLEZHGHFWIHCGU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
PHA-408 is a potent, selective I kappa B-kinase 2 (IKK-2) inhibitor. PHA-408 is a tight binding, ATP competitive IKK-2 inhibitor with greater than 350-fold selectivity for IKK-2 vs IKK-1 (IC50 values of 10-40 nM at IKK-2 vs 14 μM at IKK-1). PHA-408 was shown to suppress inflammatory cellular events, and to reduce inflammation in animal models of arthritis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ying Zhong et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology (2020-05-07)
Cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling is an important regulator of newborn lung function and development. Although cGMP signaling is decreased in many models of newborn lung injury, the mechanisms are poorly understood. We determined how IL-1β regulates the expression of