This product is a lyophilized powder and may be reconstituted in 1 mL of 10 mM sodium phosphate buffer, pH 8.0. This will yield a final buffer concentration of 15 mM phosphate, 10 mM NaCl, with trace Ca+2.
431784
Lectin, PHA-L, Phaseolus vulgaris
PHA-L is a potent lymphocyte mitogen with a narrow range. Requires calcium and manganese ions for activity. It has also been found to be useful as a specific marker in anterograde neuronal tracing. Elution: 100 mM acetic acid.
Synonyme(s) :
Red Kidney Bean Isolectin L
282.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
About This Item
282.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Matsushita, M. 1999. J. Comp. Neurol. 404, 21.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
-
Comment faut il reconstituer ce produit