P1192
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥4% Amino
Synonyme(s) :
Pepticase®
About This Item
Code UNSPSC :
41106212
Nomenclature NACRES :
NA.85
Produits recommandés
Nom du produit
Pepticase®, suitable for microbiology
Source biologique
bovine milk
Forme
powder
Dosage de l'azote
≥4.0% amino, ≥11.0% total
Perte
≤11% loss on drying
pH
6.7-7.5
Application(s)
microbiology
Catégories apparentées
Application
Tryptic digest with excellent solubility and clarity of solution. Especially good for preparation of thioglycollate media.
Informations légales
Pepticase is a registered trademark of Kerry Group
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable