E1131
Exonuclease III from Escherichia coli BE25 /psGR3
buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
28 kDa
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... xthA(946254)
Description générale
Application
- Production of strand specific probes
- Preparation of single stranded templates for Sanger dideoxy sequencing
- Site directed mutagenesis
Composants
Définition de l'unité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable