A7606
Aprindine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
N-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)-N′,N′-diethyl-N-phenyl-1,3-propanediamine hydrochloride, Amidonal
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Solubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCN(CC)CCCN(C1Cc2ccccc2C1)c3ccccc3
InChI
1S/C22H30N2.ClH/c1-3-23(4-2)15-10-16-24(21-13-6-5-7-14-21)22-17-19-11-8-9-12-20(19)18-22;/h5-9,11-14,22H,3-4,10,15-18H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KIPFVRHNAAZJOD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to potassium channels for your research needs.