A2910
Amyloglucosidase from Aspergillus niger
Isoelectric focusing marker, pI 3.6
Synonyme(s) :
1,4-α-D-Glucane glucohydrolase, Exo-1,4-α-glucosidase, Glucoamylase
58.70 CHF
About This Item
58.70 CHF
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
vial of 2.0-3.0 mg protein
pl
3.6
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable