46123
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxyquinolinium bromide
suitable for fluorescence, ≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(6-Methoxyquinolinio)acetic acid ethyl ester bromide, MQAE
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (TLC)
Forme
solid
Pf
177-179 °C (lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 350 nm; λem 460 nm in 0.1 M borate pH 8.0 (quenching with Cl-)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Br-].CCOC(=O)C[n+]1cccc2cc(OC)ccc12
InChI
1S/C14H16NO3.BrH/c1-3-18-14(16)10-15-8-4-5-11-9-12(17-2)6-7-13(11)15;/h4-9H,3,10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
DSLLHVISNOIYHR-UHFFFAOYSA-M
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.