14562
2′,7′-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein tetrakis(acetoxymethyl) ester
BioReagent, for fluorescence
Synonyme(s) :
BCECF-AM
Produits recommandés
Qualité
for fluorescence
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solid
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
Fluorescence
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
2-8°C
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.