CCW4710
Slanetz and Bartley Agar Plates
Differential selective medium for the detection and enumeration of enterococci according to ISO Standard, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Enterococcus Selective Agar, Slanetz and Bartley Agar Plates | 55 mm plates
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 11133
Niveau de qualité
Forme
solid
Durée de conservation
6 mo. (Expiry date on the label)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
agar, 12.0 g/L
dipotassium phosphate, 4.00 g/L
D(+)-glucose, 2.00 g/L
sodium azide, 0.40 g/L
tryptose, 20.0 g/L
TTC, 0.10 g/L
yeast extract, 5.00 g/L
Conditionnement
box of 30 plates
Conditions de stockage
(Store dry and tightly closed)
Paramètres
9 mL filling volume
Diam. de la plaque/du plateau
55 mm
Couleur
light amber to pale pink
pH
7.2±0.1 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
Enterococcus spp.
Description générale
Application
Composants
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable