Principaux documents
277878
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-5,6-dichloro-2-pyrazinecarboxylate
97%
5 G
540.00 CHF
540.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
540.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5Cl2N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
540.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder, crystals or chunks
Pf
230-233 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1nc(Cl)c(Cl)nc1N
InChI
1S/C6H5Cl2N3O2/c1-13-6(12)2-5(9)11-4(8)3(7)10-2/h1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
USYMCUGEGUFUBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable