Principaux documents
276154
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Beilstein:
127495
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
169-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1nccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-5(7)9-3-2-8-4/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
Clé InChI
INCSQLZZXBPATR-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-amino-2-pyrazinecarboxylate has been used in:
  • synthesis of 2-arylpteridin-4-ones and piperazine-derived 2-furan-2-yl-[1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrazines
  • reactions with isocyanates and aroyl chlorides for conversion to pteridinediones
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
First synthesis of piperazine-derived [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a] pyrazine as an adenosine A2a receptor antagonist.
Peng H, et al.
Heterocycles, 65(10), 2321-2327 (2005)
Dihalogentriphenylphosphorane in der Heterocyclensynthese, 29. Eine einfache Synthese von Pteridin-4-onen aus 3-Amino-2-pyrazincarbonsauremethylester und Pyrazino [3, 1] oxazin-4-onen.
Wamhoff H and Kroth E.
Synthesis, 04, 405-410 (1994)
Heterocycles, 35, 949-949 (1993)