236608
Tri-tert-butyl borate
98%
Synonyme(s) :
Boron tert-butoxide, Tri-tert-butoxyborane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.389 (lit.)
Point d'ébullition
101 °C/74 mmHg (lit.)
Pf
18-19 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OB(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H27BO3/c1-10(2,3)14-13(15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h1-9H3
Clé InChI
ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- An additive in the synthesis of chiral α-hydroxy esters by reacting dimethylzinc with α-ketoesters using (−)-2-exo-morpholinoisobornane-10-thiol.
- A starting material in the synthesis of boronate of (+)-pinane-2,3-diol.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup