234200
Combretastatin A-4
A synthetic Combretum caffrum-derived cell-permeable stilbenoid phenol that competes with colchicine tubulin binding and interferes with tubulin polymerization as well as cellular microtubule assembly
Synonyme(s) :
Combretastatin A-4, Combretastatin A4, CA4, Tubulin Polymerization Inhibitor XVIII, NSC 817373, 2-Methoxy-5-((1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl)-phenol, CA-4
207.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
About This Item
207.00 CHF
Date d'expédition estimée le26 mai 2025
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2cc(c(cc2)OC)O)OC
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
HVXBOLULGPECHP-AATRIKPKSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Griggs, J., et al. 2001. Lancet Oncol.2, 82.
Pettit, G.R., et al. 1989. Experientia45, 209.
Lin, C.M., et al. 1988. Mol. Pharmacol.34, 200.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable