404586
Sinapyl alcohol
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamyl alcohol
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
80%
Forme
solid
Pf
61-65 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
LZFOPEXOUVTGJS-ONEGZZNKSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable