Principaux documents
S348775
2,6-DIBROMO-1,5-DIHYDROXYNAPHTHALENE
AldrichCPR
S348775-250MG
191.00 CHF
191.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S348775-250MG
191.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C10H6Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.966
Numéro MDL:
191.00 CHF