P5504
Phosphate de potassium dibasic trihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Hydrogénophosphate de di-potassium trihydrate, Hydrogénophosphate de dipotassium trihydrate, Phosphate de dipotassium
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99.0%
Forme
powder or crystals
pH
9.2-9.4 (25 °C, 50 g/L)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
Clé InChI
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Contenu apparenté
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.