N9252
Naphthol AS phosphate disodium salt
≥98% purity, powder
Synonyme(s) :
2-Naphthalenecarboxamide, N-phenyl-3-(phosphonooxy)-, disodium saltdisodium;[3-(phenylcarbamoyl)naphthalen-2-yl] phosphate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Naphthol AS phosphate disodium salt, ≥98% (TLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Composition
Water (by Karl Fischer): ≤ 34.3%
Phosphorus (dry basis): 7.6-8.8%
Sodium (dry basis): 10.6-13.2%
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, light yellow
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C17H14NO5P.2Na/c19-17(18-14-8-2-1-3-9-14)15-10-12-6-4-5-7-13(12)11-16(15)23-24(20,21)22;;/h1-11H,(H,18,19)(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
APGJTCWWLWOMQM-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Substrats
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable