Principaux documents
R173983
(1-HYDROXY-ALLYL)-TRI-METHYL-SILANE
AldrichCPR
R173983-25MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
R173983-25MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6H14OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.264
Numéro MDL:
34.40 CHF